Läs mer
Isocaffeine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3 |
| Formel vikt | 194.0804 |
| Procent renhet | >95% |