Läs mer
Isokaprinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isocapric Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 172.1463 |