missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isocarbophos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isocarbofos |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16NO4PS/c1-8(2)15-11(13)9-6-4-5-7-10(9)16-17(12,18)14-3/h4-8H,1-3H3,(H2,12,18) |
| Formel vikt | 289.0538 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?