missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isocarbophos, TRC

Produktkod. 18060850
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18060850 10 mg
18023940 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18060850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI78930310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 24353-61-5
Molekylformel C11 H16 N O4 P S
Molekylvikt (g/mol) 289.29
Synonym Salicylic acid, isopropyl ester, O-ester with O-methyl phosphoramidothioate (8CI), Phosphoramidothioic acid, O-methyl ester, O-ester with isopropyl salicylate (8CI), BAY 93820, Isocarbofos, Isocarbophos, Isopropyl O-(methoxyaminothiophosphoryl) salicylate, Optunal
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[amino(methoxy)phosphinothioyl]oxybenzoate
LEDER COP(=S)(N)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isocarbofos
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16NO4PS/c1-8(2)15-11(13)9-6-4-5-7-10(9)16-17(12,18)14-3/h4-8H,1-3H3,(H2,12,18)
Formel vikt 289.0538
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.