Läs mer
Isocarboxazid, LoGiCal
Produktkod. 30460239
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460239 10 mg
1 options
Produktkod. 30460239 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1602.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isocarboxazid
CAS 59-63-2
Analyt- eller komponentnamn Isocarboxazid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H13 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-(phenylmethyl)hydrazide3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-benzylhydrazide (6CI,7CI,8CI), 1-Benzyl-2-(5-methyl-3-isoxazolyl-carbonyl)hydrazine, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide, BMIH, Benazide, Enerzer, Isocarboxazid, Isocarboxazide, Isocarboxyzid, Marplan, Marplon, NSC 169893, N'-Benzyl N-methyl-5-isoxazolecarboxylhydrazide-3, Ro 5-0831
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16)
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1onc(c1)C(=O)NNCc2ccccc2
IUPAC-namn N'-benzyl-5-methyl-1,2-oxazole-3-carbohydrazide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 231.25
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 231.1008 g/mol