Läs mer
Isocarboxazid, MedChemExpress
Produktkod. 16438557
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16438557 5 mg
1 options
Produktkod. 16438557 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13929
MedChemExpress Isocarboxazid is a non-selective and irreversible inhibitor of monoamine oxidase, with an IC50 of 4.8 μM for rat brain monoamine oxidase in vitro.
Isocarboxazid is a non-selective and irreversible inhibitor of monoamine oxidase, with an IC50 of 4.8 μM for rat brain monoamine oxidase in vitro.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isocarboxazid
Fysisk form Solid
CAS 59-63-2
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H13N3O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (432.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NOC(C)=C1)NNCC2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 231.25
Formel vikt 231.25
Procent renhet 98.0%