Läs mer
Isocarboxazid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isocarboxazid |
| CAS | 59-63-2 |
| Molekylformel | C12 H13 N3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-(phenylmethyl)hydrazide3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-benzylhydrazide (6CI,7CI,8CI), 1-Benzyl-2-(5-methyl-3-isoxazolyl-carbonyl)hydrazine, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide, BMIH, Benazide, Enerzer, Isocarboxazid, Isocarboxazide, Isocarboxyzid, Marplan, Marplon, NSC 169893, N'-Benzyl N-methyl-5-isoxazolecarboxylhydrazide-3, Ro 5-0831 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16) |
| LEDER | Cc1onc(c1)C(=O)NNCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N'-benzyl-5-methyl-1,2-oxazole-3-carbohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.25 |
| Formel vikt | 231.1008 |