Läs mer
Isokenodeoxikolsyra, TRC
Produktkod. 30137882
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137882 50 mg
17963025 10 mg
17902305 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137882 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI78960050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 566-24-5
Molekylformel C24H40O4
Molekylvikt (g/mol) 392.57
Synonym (3β,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic Acid, 3β,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid, 3β,7α-Dihydroxy-5β-cholanic Acid, 3β,7α-Dihydroxy-5β-cholanoic Acid, 3β-Chenodeoxycholic Acid, BAR601, Isochenodeoxycholic Acid;
LEDER O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isochenodeoxycholic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vikt 392.2927
Procent renhet >95%