Läs mer
Isochlorogenic acid A, MedChemExpress
Beskrivning
Isochlorogenic acid A (3,5-Dicaffeoylquinic acid) is a natural phenolic acid with antioxidant and anti-inflammatory activities .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isochlorogenic acid A |
| CAS | 2450-53-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H24O12 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,5-Dicaffeoylquinic acid 3,5-CQA |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.81 mM) |
| LEDER | OC(C=C1/C=C/C(O[C@H]2[C@@H]([C@@H](C[C@](O)(C2)C(O)=O)OC(/C=C/C3=CC(O)=C(C=C3)O)=O)O)=O)=C(C=C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.45 |
| Visa mer |