Läs mer
Isochlorogenic Acid A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isochlorogenic Acid A |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(30)36-19-11-25(35,24(33)34)12-20(23(19)32)37-22(31)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-29,32,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1 |
| Formel vikt | 516.1268 |
| Procent renhet | >95% |