Läs mer
Isoklorettetracyklin, TRC
Produktkod. 30011885
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011885 5 mg
30009542 10 mg
30010004 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7900005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 514-53-4
Molekylformel C22 H23 Cl N2 O8
Molekylvikt (g/mol) 478.88
Synonym 2-Naphthalenecarboxamide, 6-[(1S)-7-chloro-1,3-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-3-oxo-1-isobenzofuranyl]-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-3,8a-dihydroxy-1,8-dioxo-, (4S,4aS,6S,8aS)-, 2-Naphthalenecarboxamide, 6-(7-chloro-1,3-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-3,8a-dihydroxy-1,8-dioxo-, [4S-[4α,4aα,6β(R*),8aα]]-, Phthalide, 3-[6-carbamoyl-8-(dimethylamino)-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-4a,7-dihydroxy-4,5-dioxo-2-naphthyl]-4-chloro-7-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), (4S,4aS,6S,8aS)-6-[(1S)-7-Chloro-1,3-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-3-oxo-1-isobenzofuranyl]-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-3,8a-dihydroxy-1,8-dioxo-2-naphthalenecarboxamide, 7-Chloroisotetracycline, Iso-chlorotetracycline, Isoaureomycin, Isochlortetracycline, (4S,4aS,6S,8aS)-6-[(1S)-7-Chloro-4-hydroxy-1-methyl-3-oxo-isobenzofuran-1-yl]-4-(dimethylamino)-3,8a-dihydroxy-1,8-dioxo-4a,5,6,7-tetrahydro-4H-naphthalene-2-carboxamide
IUPAC-namn (4S,4aS,6S,8aS)-6-[(1S)-7-kloro-4-hydroxy-1-metyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-4-(dimetylamino)-3,8a-dihydroxy-1,8-dioxo-4a,5,6,7-tetrahydro-4H-naftalen-2-karboxamid
LEDER CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H](CC(=O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)[C@]3(C)OC(=O)c4c(O)ccc(Cl)c34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isochlortetracycline
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O8/c1-21(15-10(23)4-5-11(26)13(15)20(31)33-21)8-6-9-16(25(2)3)17(28)14(19(24)30)18(29)22(9,32)12(27)7-8/h4-5,8-9,16,26,28,32H,6-7H2,1-3H3,(H2,24,30)/t8-,9-,16-,21-,22-/m0/s1
Formel vikt 478.1143