missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Antibody (IDH1.R132H/7277R), PerCP, Novus Biologicals™

Produktkod. 18690464 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18690464 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18690464 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320986PCP

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Monoclonal antibody specifically detects Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona IDH1.R132H/7277R
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, EC 1.1.1.42, IDCD, IDH, IDP, IDPC, isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP(+)-specific ICDH, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Oxalosuccinate decarboxylase, PICD
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3417
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.