Läs mer
Isofield™ Isoclave CF autoklaverbara renrumsglasögon - Klass A/B-kompatibla
Beskrivning
- Närpassade autoklaverbara renrumsglasögon
- Anti-dimma
- Indirekt övre ventilation
- Ej ventilerad bas för ökad efterlevnad av renrum
- Panoramautsikt
- Passar över vanliga glasögon
- Ergonomisk ram med flexibel näskjol för säker passform
- Premium anti-repor
- Icke-steril - glasögon måste behandlas före användning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsglasögon |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Linsmaterial | Polykarbonat (medicinsk kvalitet) |
| Rammaterial | Silikon |