Läs mer
Isofield™ Isoclave IV autoklaverbara renrumsglasögon - Klass A/B-kompatibla
Beskrivning
- Indirekt övre och nedre ventilation
- Panoramautsikt
- Passar över vanliga glasögon
- Ergonomisk ram med flexibel näskjol
- Premium anti-repa, optisk kvalitet, anti-im lins
- Testad mot EN 166 och ISO 16321-1
- Certifierad för PPE Cat II
- Icke-steril - Goggle måste behandlas före användning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsglasögon |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Linsmaterial | Polykarbonat (medicinsk kvalitet) |
| Rammaterial | Termoplastiskt gummi (TPR) |