Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Klänning med bunden hals
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Beskrivning
- Finns och i storlekarna S till XXXL.
- Renbearbetad och gamma-steriliserad.
- Bundna invändiga sömmar.
- Tunnelförsedd resår vid handleder.
- Snäppstängning fram för enkel på- och avtagning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för kontrollerade miljöer |
| Storlek | X-large |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Snaps |
| Manschettstil | Tunneliserad elastisk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Krage typ | Bunden |
| Sömtyp | Bundna invändiga sömmar |
| Visa mer |
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.