Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Klänning med bunden hals
BIOPHARMA
Produktkod. 15684914 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15684914 3X-large Paket med 30
15634914 Liten Paket med 30
15644914 Intermediär -
15654914 Betydande Paket med 30
15664914 X-large Paket med 30
15674914 2X-large Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15684914 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15466164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5147.75 SEK
    4044.80 SEK / Paket med 30
    Save 1102.95 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Renbehandlad för att maximera renlighet och försteriliserad med gammastrålning. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Klänning med bunden hals ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga vattenbaserade lätta vätskestänk. Andningsbar och exceptionellt låg ludd.
  • Finns och i storlekarna S till XXXL.
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad.
  • Bundna invändiga sömmar.
  • Tunnelförsedd resår vid handleder.
  • Snäppstängning fram för enkel på- och avtagning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för kontrollerade miljöer
Storlek 3X-large
Material HDPE
Färg Vitt
Förslutningstyp Snaps
Manschettstil Tunneliserad elastisk
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Krage typ Bunden
Sömtyp Bundna invändiga sömmar
Storlek (metrisk) bröst 119 till 128 cm
Certifikat och efterlevnad Renbehandlad och steriliserad genom gammastrålning till SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Full spårbarhet på alla steriliserade kläder med sterilitetsintyg tillgängliga, Lämplig för användning i GMP klass A/B (ISO Klass 5) renrum, PPE kategori I
För användning med (applikation) Renrum inom bioteknik-, läkemedels-, medicinteknisk tillverkning, livsmedelsförädling, kosmetikindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.