Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Steril huva och mask
BIOPHARMA
Produktkod. 15664904 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Kvantitet:
100/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15664904 100/Pk. Paket med 100
1 options
Produktkod. 15664904 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15466048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6188.75 SEK
    5552.86 SEK / Paket med 100
    Save 635.89 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Steril huva och mask ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga vattenbaserade lätta vätskestänk. Andningsbar och exceptionellt låg ludd.
HUVA:
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad
  • Bundna invändiga sömmar
  • Inbunden huvudöppning
  • Knytband med öglor för justerbar passform
  • Vit, en storlek.
MASK:
  • Veckad polyeten utsida
  • 17,5 cm bred.
  • Sterila
  • Blått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Huva och mask
Storlek Universell
Material Flashspun HDPE, polyeten
Färg Vit, Blå
Förslutningstyp Knyter med öglor
Disponibel Engångsbruk
Modell D15466048
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad Steriliserad genom gammastrålning till SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Full spårbarhet på alla steriliserade kläder med sterilitetsintyg tillgängliga, Lämplig för användning i GMP klass C/D (ISO Klass 6-9) renrum med eller utan kontrollområden för biobelastning, PPE kategori I
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Kvantitet 100/Pk.
Bredd (metrisk) Mask: 17,5 cm
För användning med (applikation) Renrum inom bioteknik-, läkemedels-, medicinteknisk tillverkning, livsmedelsförädling, kosmetikindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.