Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Steril huva med knytband
BIOPHARMA
Produktkod. 15684904 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Kvantitet:
100/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15684904 100/Pk. Paket med 100
1 options
Produktkod. 15684904 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15466063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4694.91 SEK
    3491.57 SEK / Paket med 100
    Save 1203.34 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Renbehandlad för att maximera renlighet och har steriliserats med gammastrålning. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Steril huva med knytband ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga vattenbaserade lätta vätskestänk. Andningsbar och låg ludd.
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad
  • Bundna sömmar
  • Inbunden huvöppning för låg partikelavgivning
  • Hela ansiktet öppning
  • Knytband med öglor för justerbar passform
  • Vit, en storlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Huva med knytband
Storlek Universell
Material Flashspunnen HDPE
Färg Vitt
Förslutningstyp Knyter med öglor
Disponibel Engångsbruk
Modell D15466063
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad ISO 11137-1, PPE kategori I
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Kvantitet 100/Pk.
För användning med (applikation) Renrum inom bioteknik-, läkemedels-, medicinteknisk tillverkning, livsmedelsförädling, kosmetikindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.
Huva typ Bunden
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.