Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Sterila ärmar
BIOPHARMA
Produktkod. 15654904 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Längd (metrisk):
45 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15654904 45 cm Paket med 100
1 options
Produktkod. 15654904 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15466036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2534.84 SEK
    1914.11 SEK / Paket med 100
    Save 620.73 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Renbehandlad för att maximera renlighet och har steriliserats med gammastrålning. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Sterila hylsor ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk. Andningsbar och exceptionellt låg ludd.
  • 45 cm lång ärm
  • Bundna sömmar
  • Tunnelförsedd resår vid handled och biceps
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad
  • Vit, en storlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Konstruktion Flash-spunnen HDPE
Produkttyp Sleeve för kontrollerad miljö
Material HDPE
Färg Vitt
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Sömtyp Bunden
Manschettstil Elastisk
Modell D15466036
För användning med (applikation) Bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsförädling, andra kontrollerade miljöer
Certifikat och efterlevnad ISO 11137-1
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Lämplig för användning i GMP klass A/B renrum, PPE kategori I
Längd (metrisk) 45 cm
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.