Beskrivning
- Finns i storlekarna S till XL.
- Renbearbetad och gamma-steriliserad.
- Bundna invändiga sömmar.
- Tunnelerad resår vid smalbenet och anklarna.
- Ankelband.
- Gripper™ sulor ger förbättrad halkskydd och robusthet.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Intermediär |
| Material | Tyvek IsoClean |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Sula Typ | Antisladd |
| Sömtyp | Bunden |
| För användning med (applikation) | Bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsbearbetning, kosmetika, andra kritiska miljöer |
| Certifikat och efterlevnad | Renbehandlad och steriliserad genom gammastrålning till SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Lämplig för användning i GMP klass A/B (ISO Klass 5) renrum, PPE kategori I |
| Förpackningsmängd | 100/Cs. |
| Visa mer |
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.