Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Stövelskydd
BIOPHARMA
Produktkod. 15614914 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15614914 Betydande Paket med 100
15604914 Intermediär Paket med 100
15624914 X-large Paket med 100
15694904 Liten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15614914 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15466090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3638.30 SEK
    2965.68 SEK / Paket med 100
    Save 672.62 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Renbehandlad för att maximera renlighet och försteriliserad med gammastrålning. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Stövelskydd ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk. Andningsbar och exceptionellt låg ludd
  • Finns i storlekarna S till XL.
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad.
  • Bundna invändiga sömmar.
  • Tunnelerad resår vid smalbenet och anklarna.
  • Ankelband.
  • Gripper™ sulor ger förbättrad halkskydd och robusthet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Betydande
Material Tyvek IsoClean
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Sterila
Sula Typ Antisladd
Sömtyp Bunden
För användning med (applikation) Bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsbearbetning, kosmetika, andra kritiska miljöer
Certifikat och efterlevnad Renbehandlad och steriliserad genom gammastrålning till SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Lämplig för användning i GMP klass A/B (ISO Klass 5) renrum, PPE kategori I
Förpackningsmängd 100/Cs.
Förpackningstyp Individuellt förpackad i par
Produkttyp Stövelskydd i kontrollerade miljöer
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.