Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Stövelskydd
BIOPHARMA
Produktkod. 15624914 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15624914
Brand: DuPont™ D15466105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Renbehandlad för att maximera renlighet och försteriliserad med gammastrålning. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Stövelskydd ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk. Andningsbar och exceptionellt låg ludd
  • Finns i storlekarna S till XL.
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad.
  • Bundna invändiga sömmar.
  • Tunnelerad resår vid smalbenet och anklarna.
  • Ankelband.
  • Gripper™ sulor ger förbättrad halkskydd och robusthet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Material Tyvek™ IsoClean™
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Sula Typ Antisladd
Sömtyp Bunden
För användning med (applikation) Bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsbearbetning, kosmetika, andra kritiska miljöer
Certifikat och efterlevnad Renbehandlad och steriliserad genom gammastrålning till SAL på 10-6 (ISO 11137-1), Lämplig för användning i GMP klass A/B (ISO Klass 5) renrum, PPE kategori I
Förpackningsmängd 100/Cs.
Förpackningstyp Individuellt förpackad i par
Produkttyp Stövelskydd i kontrollerade miljöer
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.