Beskrivning
- Finns i storlekarna S till XXXL
- Renbearbetad och gamma-steriliserad
- Bundna invändiga sömmar. Resår i midjan bak för bra passform
- Tyvek™ täckta elastiska tumöglor
- Tunnelförsedd resår vid handleder och vrister
- Dragkedja framtill
- Stormklaff
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | Intermediär |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Förslutningstyp | Blixtlås fram |
| Sömtyp | Bunden |
| Visa mer |
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.