Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall utan huva med bunden hals
BIOPHARMA
Produktkod. 15634904 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15634904 2X-large Paket med 25
15694894 Liten Paket med 25
15604904 Intermediär Paket med 25
15614904 Betydande Paket med 25
15624904 X-large Paket med 25
15644904 3X-large Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15634904 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15429681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5787.96 SEK
    3296.85 SEK / Paket med 25
    Save 2491.11 SEK
    43% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-10-2026
Renbehandlad för att maximera renlighet och försteriliserad med gammastrålning. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall utan huva med bunden hals ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga vattenbaserade lätta vätskestänk. Andningsbar och låg ludd.
  • Finns i storlekarna S till XXXL
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad
  • Bundna invändiga sömmar. Resår i midjan bak för bra passform
  • Tyvek™ täckta elastiska tumöglor
  • Tunnelförsedd resår vid handleder och vrister
  • Dragkedja framtill
  • Stormklaff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek 2X-large
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad ISO 11137-1, ISO Klass 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) GMP klass A/B, Kategori III, Typ 5-B och 6-B, EN 14126, EN 1073-2
Modell D15429681
Storlek (metrisk) bröst 116 till 124 cm
För användning med (applikation) Bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsförädling, kosmetikaindustri. och andra kritiska miljöer
Kvantitet 25/Pk.
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.