Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall utan huva med bunden hals
BIOPHARMA
Produktkod. 15694894 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15694894 Liten Paket med 25
15604904 Intermediär Paket med 25
15614904 Betydande Paket med 25
15624904 X-large Paket med 25
15634904 2X-large Paket med 25
15644904 3X-large Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15694894 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15429648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5787.96 SEK
    3296.85 SEK / Paket med 25
    Save 2491.11 SEK
    43% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Renbehandlad för att maximera renlighet och försteriliserad med gammastrålning. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall utan huva med bunden hals ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga vattenbaserade lätta vätskestänk. Andningsbar och låg ludd.
  • Finns i storlekarna S till XXXL
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad
  • Bundna invändiga sömmar. Resår i midjan bak för bra passform
  • Tyvek™ täckta elastiska tumöglor
  • Tunnelförsedd resår vid handleder och vrister
  • Dragkedja framtill
  • Stormklaff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Liten
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad ISO 11137-1, ISO Klass 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) GMP klass A/B, Kategori III, Typ 5-B och 6-B, EN 14126, EN 1073-2
Modell D15429648
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) Bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsförädling, kosmetikaindustri. och andra kritiska miljöer
Kvantitet 25/Pk.
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.