missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isoconazole EP Impurity B (as Nitrate), Mikromol™
Beskrivning
Isoconazole EP Impurity B (as Nitrate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate |
| CAS | 2726492-80-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H13 Cl4 N O . H N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Isoconazole Nitrate Imp. B (EP), (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate, Isoconazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, Isoconazole Nitrate Impurity B as Nitrate, Isoconazole Impurity B as Nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | NCC(OCc1c(Cl)cccc1Cl)c2ccc(Cl)cc2Cl.O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethanamine;nitric acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?