missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isoconazole EP Impurity B (as Nitrate), Mikromol™

Produktkod. 30459593
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459593 4 x 25 mg
30049631 100 mg
30049660 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459593 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0541.0200254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Isoconazole EP Impurity B (as Nitrate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate
CAS 2726492-80-2
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H13 Cl4 N O . H N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Isoconazole Nitrate Imp. B (EP), (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate, Isoconazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, Isoconazole Nitrate Impurity B as Nitrate, Isoconazole Impurity B as Nitrate
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER NCC(OCc1c(Cl)cccc1Cl)c2ccc(Cl)cc2Cl.O[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethanamine;nitric acid
Molekylvikt (g/mol) 428.09
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 425.9708 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.