Läs mer
Isokonazolnitrat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15562343 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15562343 25 g 25g
15542343 1 g 1g
15552343 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15562343 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458640250
Kemiska identifierare
CAS 24168-96-5
Molekylformel C18H15Cl4N3O4
Molekylvikt (g/mol) 479.14
MDL-nummer MFCD01721647
InChI-nyckel NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym isoconazole nitrate, adestan g100, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate
PubChem CID 159968
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-[(2,6-diklorfenyl)metoxi]etyl]imidazol;salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoconazole nitrate
Smältpunkt 181.0°C to 183.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 25 g
Formel vikt 479.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.