Läs mer
Isoconazole nitrate, MedChemExpress
Beskrivning
Isoconazole nitrate is a broad-spectrum antimicrobial agent with a highly effective antimycotic and gram-positive antibacterial activity, exhibiting a rapid rate of absorption and low systemic exposure potential.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoconazole nitrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 24168-96-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H15Cl4N3O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (208.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=C(COC(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3)C(Cl)=CC=C1.O[N+]([O-])=O |
| Visa mer |