Läs mer
(Isocyanoimino)trifenylfosforan, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15545886 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15545886 1 g 1g
15555886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15545886 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452920010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 73789-56-7 | C19H15N2P | 302.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73789-56-7
Molekylformel C19H15N2P
Molekylvikt (g/mol) 302.32
MDL-nummer MFCD09038528
InChI-nyckel NIDTXBFHPXMXTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isocyanoimino triphenylphosphorane, isocyanoiminotriphenylphosphorane, isocyano triphenyl-??-phosphanylidene amine, cnnpph3;, ncnpph3;, ph3pnnc;, acmc-209os9, cn-n=pph3;, n-isocyaniminotriphenylphosphorane, n-isocyanoiminotriphenylphosphorane
PubChem CID 11266621
IUPAC-namn isocyanoimino(trifenyl)-$l^{5}-fosfan
LEDER [C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Smältpunkt 160°C to 161°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 302.31
Procent renhet 90%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.