Läs mer
Isocyanomethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isocyanomethane |
| CAS | 593-75-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C2H3N |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Isoacetonitrile, Methyl Isonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N/c1-3-2/h1H3 |
| LEDER | C[N+]#[C-] |
| IUPAC-namn | isocyanomethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 41.05 |
| Visa mer |