Läs mer
MedChemExpress Isocytosine
Produktkod. 16409316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16409316 100 mg
1 options
Produktkod. 16409316 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYW002272
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Isocytosine is a non-natural nucleobase and an isomer of cytosine. It is used in combination with Isoguanine in studies of unnatural nucleic acid analogues of the normal base pairs in DNA and used as a nucleobase of hachimoji RNA.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 111.1 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
Renhet 99.62%
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (300.00 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 108-53-2