Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Isocytosin, 99 %
Produktkod. 15440568
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440568 1 g 1g
15450568 5 g 5g
15460568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440568 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H54228.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 108-53-2 | C4H5N3O | 111,10 g/mol
Isocytosin (2-aminouracil) är en isomer av cytosin som används i fysikalisk-kemiska studier som involverar metallkomplexbindning, vätebindning och tautomerism och protonöverföringseffekter i nukleobaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Isocytosin (2-aminouracil) är en isomer av cytosin som används i fysikalisk-kemiska studier som involverar metallkomplexbindning, vätebindning
och tautomerism och protonöverföringseffekter i nukleobaser.
Löslighet
Löslig i DMF, DMSO, varmt vatten och AcOH.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-53-2
Molekylformel C4H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 111.10
MDL-nummer MFCD00057557 MFCD00023256
InChI-nyckel XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym isocytosine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidin-4-ol, 2-aminopyrimidin-4 1h-one, 2-amino-4-pyrimdinol, 2-amino-4-pyrimidone, 2-amino-4-oxypyrimidine, 2-aminouracil, 4-pyrimidinol, 2-amino, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino
PubChem CID 66950
ChEBI CHEBI:55502
IUPAC-namn 2-amino-3,4-dihydropyrimidin-4-on
LEDER NC1=NC=CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isocytosine
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in DMF,DMSO,hot water,and AcOH.
Formel vikt 111.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.