Läs mer
Isodecyl Diphenyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isodecyl (mix of isomers) Diphenyl Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31O4P/c1-20(2)14-8-4-3-5-13-19-24-27(23,25-21-15-9-6-10-16-21)26-22-17-11-7-12-18-22/h6-7,9-12,15-18,20H,3-5,8,13-14,19H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 390.2 |
| Procent renhet | >95% |