Läs mer
Isodesmosin,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440452 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440452 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 11440452 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219137901
Molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 991-01-5
Molekylformel C24H40N5O8
Molekylvikt (g/mol) 526.61
InChI-nyckel RGXCTRIQQODGIZ-UHFFFAOYNA-O
Synonym isodesmosine, 2-amino-6-3,5-bis 3-amino-4-hydroxy-4-oxobutyl-2-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentyl pyridin-1-ium-1-yl hexanoic acid, iso-desmosin, 6-2-4-amino-4-carboxybutyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium-1-yl norleucine, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium, 3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl pyridin-1-ium, pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl
PubChem CID 13811
ChEBI CHEBI:64366
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isodesmosine
Färg Gult
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 526
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • isodesmosine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isodesmosine