Läs mer
Isododekan, blandning av isomerer, teknik. 80 %
Beskrivning
Isododekan, blandning av isomer, fungerar som ett reaktionsmedium som används för polymerisationsreaktioner. Det är också användbart som ett mjukgörande och lösningsmedel i hudvårdsprodukter på grund av dess höga bredbarhet, låga viskositet och densitet. Det används ofta i anti-aging serum och även användbart i många olika kosmetiska föremål som eyeliner, hårvård, hårsprayer, parfym, balsam och lotioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Isododekan, blandning av isomer, fungerar som ett reaktionsmedium som används för polymerisationsreaktioner. Det är också användbart som ett mjukgörande och lösningsmedel i hudvårdsprodukter på grund av dess höga bredbarhet, låga viskositet och densitet. Det används ofta i anti-aging serum och även användbart i många olika kosmetiska föremål som eyeliner, hårvård, hårsprayer, parfym, balsam och lotioner.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isododecane, Mixture of Isomers |
| Namnnotering | Blandning av isomerer |
| Densitet | 0.74 |
| Kokpunkt | 170 °C till 195 °C |
| Flampunkt | 42 °C (108 °F) |
| Analysprocentintervall | 80% |
| Brytningsindex | 1.421 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN3295 |
| Löslighetsinformation | Oblandbar med vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Isododecane
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: Isododecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.