Läs mer
Isoeugenol, cis + trans, 98 %
Produktkod. 11440378
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440378 100 g 100g
11430378 25 g 25g
11450378 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24541.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-54-1 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97-54-1
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00009285
InChI-nyckel BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Synonym isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
PubChem CID 853433
ChEBI CHEBI:50545
IUPAC-namn 2-metoxi-4-[(E)-prop-1-enyl]fenol
LEDER COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Specifications
Kemiskt namn eller material Isoeugenol
Namnnotering cis + trans
Smältpunkt -10°C
Densitet 1.08
Kokpunkt 266°C to 268°C
Flampunkt 134°C (273°F)
Brytningsindex 1.577
Kvantitet 100 g
Beilstein 1909602
Merck Index 14,5171
Formel vikt 164.21
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.