Läs mer
Isoeugenol, TRC
Produktkod. 30403145
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403145 10 g
30402612 50 g
30389289 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30403145 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI77913810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-54-1
Molekylformel C10 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Synonym Phenol, 2-methoxy-4-(1-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl- (8CI), 2-Methoxy-4-(1-propen-1-yl)phenol, 1-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propene, 2-Methoxy-4-(1-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-propenylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxy-1-propenylbenzene, 4-(1-Propenyl) Guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-methylstyrene, 4-Propenylguaiacol, Isoeugenol, NSC 6769, iso-Eugenol
IUPAC-namn 2-metoxi-4-prop-1-enylfenol
LEDER COc1cc(C=CC)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoeugenol (Cis and Trans Mix)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3
Formel vikt 164.0837