missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isoeugenyl acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoeugenyl acetate |
| CAS | 93-29-8 |
| Molekylformel | C12 H14 O3 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | Isoeugenol, acetate (6CI), Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, acetate (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl-, acetate (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-propenylphenyl acetate, 4-Acetoxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, Acetylisoeugenol, Isoeugenyl acetate, NSC 46121, O-Acetylisoeugenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc(C=CC)ccc1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | (2-methoxy-4-prop-1-enylphenyl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.2378 |
| Formel vikt | 206.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?