Läs mer
Isofagomine D-Tartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isofagomine D-Tartrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3.C4H6O6/c8-3-4-1-7-2-5(9)6(4)10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-10H,1-3H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t4-,5-,6-;1-,2-/m10/s1 |
| Formel vikt | 297.106 |
| Procent renhet | >95% |