Läs mer
Isofenphos-oxon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328717
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328717 1 ml
1 options
Produktkod. 30328717 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14423000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isofenphos-oxon
CAS 31120-85-1
Analyt- eller komponentnamn Isofenphos-oxon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H24 N O5 P
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H24NO5P/c1-6-19-22(18,16-11(2)3)21-14-10-8-7-9-13(14)15(17)20-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,18)
LEDER CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[ethoxy-(propan-2-ylamino)phosphoryl]oxybenzoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 329.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 329.1392 g/mol