Läs mer
Isoferulic Acid 3-O-beta-D-Glucuronide, TRC
Produktkod. 30407605
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30407605 5 mg
1 options
Produktkod. 30407605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8161505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoferulic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide
CAS 1065272-10-7
Molekylformel C16H18O10
Kvantitet 5 mg
Synonym 5-(2-Carboxyethenyl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H18O10/c1-24-8-4-2-7(3-5-10(17)18)6-9(8)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2-6,11-14,16,19-21H,1H3,(H,17,18)(H,22,23)
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)O)O)O
IUPAC-namn 6-[5-(2-carboxyethenyl)-2-methoxyphenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 370.31
Formel vikt 370.09