Läs mer
Isoferulic Acid-d3 3-O-Sulfate Disodium Salt, TRC
Produktkod. 30406997
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406997 50 mg
30397740 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406997 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI81616250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1795140-83-8
Molekylformel C10H5D3Na2O7S
Molekylvikt (g/mol) 321.23
Synonym 3-[4-(Methoxy-d3)-3-(sulfooxy)phenyl]-2-propenoic Acid Disodium Salt
LEDER [Na+].[Na+].[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(C=CC(=O)[O-])cc1OS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoferulic Acid-d3 3-O-Sulfate Disodium Salt
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O7S.2Na/c1-16-8-4-2-7(3-5-10(11)12)6-9(8)17-18(13,14)15;;/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2/i1D3;;