Läs mer
Isoflavone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoflavone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15-12-8-4-5-9-14(12)17-10-13(15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H |
| Formel vikt | 222.0681 |