Läs mer
Isoflupredone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoflupredone |
| CAS | 338-95-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isoflupredone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 F O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy- (8CI), 9-Fluoroprednisolone, 9α-Fluoro-Δ1-cortisol, Isoflupredone, NSC 12174, Δ-Fluorocortisone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27FO5/c1-18-7-5-13(24)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-23)19(14,2)10-16(25)21(15,18)22/h5,7,9,14-16,23,25,27H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO |
| Visa mer |