Läs mer
Isofluran, Mikromol™
Produktkod. 30049371
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30049371 250 mg
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30049371 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0500.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Isofluran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoflurane
CAS 26675-46-7
Analyt- eller komponentnamn Isoflurane
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C3 H2 Cl F5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2RS)-2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Ether, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl (8CI), 2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, (±)-Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, Aerrane, Attane, Compound 469, Difluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, Escain, Forane, Forene, HCFE 235da2, IsoFlo, IsoFlo (anesthetic), Isoba, Isoflurane, Isofor, Isoforine, Isorrane, R-E 235da1
InChI formel InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
LEDER FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-kloro-2-(difluorometoxi)-1,1,1-trifluoretan
Molekylvikt (g/mol) 184.49
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 183,9714 g/mol