missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isoginkgetin, MedChemExpress

Produktkod. 16479258
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479258 10 mg 10mg
16441678 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16479258 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2117

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Isoginkgetin is a pre-mRNA splicing inhibitor inhibitor. Isoginkgetin also inhibits activities of both Akt, NF-κB and MMP-9. Isoginkgetin inhibits the activity of the 20S proteasome, induces apoptosis and activates autophagy.

Isoginkgetin is a pre-mRNA splicing inhibitor inhibitor. Isoginkgetin also inhibits activities of both Akt, NF-κB and MMP-9. Isoginkgetin inhibits the activity of the 20S proteasome, induces apoptosis and activates autophagy.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isoginkgetin
CAS 548-19-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H22O10
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (176.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C(C4=CC(C5=CC(C6=C(O)C=C(O)C=C6O5)=O)=CC=C4OC)C(O)=CC(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 566.51
Formel vikt 566.51
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.