Läs mer
Isoguanosine Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoguanosine Hydrate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O5.H2O/c11-7-4-8(14-10(19)13-7)15(2-12-4)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 301.1022 |