Läs mer
R&D Systems™ Isoguvacine hydrochloride
Produktkod. 18065822
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18065822 100 mg
1 options
Produktkod. 18065822 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 0235/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3230.22 SEK
    2875.95 SEK / 100mg
    Save 354.27 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective GABAA agonist
Specific GABAA receptor agonist. Suppresses low magnesium induced seizure like events in organotypic hippocampal brain slices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoguvacine hydrochloride
CAS 68547-97-7
Kvantitet 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C6H10ClNO2
Formel vikt 163.6
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 163.601