Läs mer
Isoguvacine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16484456
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484456 100 mg
16439726 50 mg
16422656 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16484456 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100810
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Isoguvacine hydrochloride is a GABA receptor agonist.
Isoguvacine hydrochloride is a GABA receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoguvacine hydrochloride
CAS 68547-97-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10ClNO2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (611.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (152.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CCNCC1)O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 163.6
Formel vikt 163.6
Procent renhet 97.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation